6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate 98% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L20260.03 L20260.06
L20260.03EA 62.7 EUR
L20260.03 L20260.06
6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate 98% (Trockengewicht)
6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate
Purity: 98% CAS No.: 1172293-10-5 Molecular Formula: C13H10O3.xH2O Formula Weight: 214.22(anhy) Melting Point: 125-130° MDL No.: MFCD05664091
Formel: C₁₃H₁₂O₄
Schmelzpunkt: 125…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664091
CAS-Nummer: 745783-88-4