3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 97% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L20263.03
L20263.03EA 62.7 EUR
L20263.03
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 97% (Trockengewicht)
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Purity: 97% CAS No.: 32025-65-3 Molecular Formula: C9H8O3.xH2O Formula Weight: 164.16(anhy) Melting Point: 94-98° Boiling Point: 95-98°/0.05mm Beilstein Reference: 1935225 MDL No.: MFCD05664093
Formel: C₉H₈O₃·xH₂O
Siedepunkt: 95…98 °C (0,05 mmHg)
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664093
CAS-Nummer: 32025-65-3