2-Chlor-3-pyridinboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-3-pyridinylboronsäure, 2-Chlorpyridin-3-boronsäure
L20303.03
L20303.03EA 36.4 EUR
L20303.03
2-Chlor-3-pyridinboronsäure 96%
2-Chloro-3-pyridineboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 381248-04-0 Molecular Formula: C5H5BClNO2 Formula Weight: 157.37 Melting Point: 160° Beilstein Reference: 9119913
Formel: C₅H₅BClNO₂
Molecular Weight: 157,36 g/mol
Schmelzpunkt: 160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094997
CAS-Nummer: 381248-04-0