1-Heptadecanol

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Hexadecylcarbinol

L20404.06 L20404.14
L20404.06EA 68.9 EUR
L20404.06 L20404.14
1-Heptadecanol
1-Heptadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₅CH₂OH
Molecular Weight: 256.47 g/mol
Siedepunkt: 308…309 °C
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Dichte: 0.967 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 155 °C (311 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002822
CAS-Nummer: 1454-85-9
EINECS: 215-932-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR