1,3-Di-4-piperidylpropane ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

L20442.14 L20442.22
L20442.14EA 33.7 EUR
L20442.14 L20442.22
1,3-Di-4-piperidylpropane ≥97%
1,3-Di-4-piperidylpropane

Purity: 97+% CAS No.: 16898-52-5 Molecular Formula: C13H26N2 Formula Weight: 210.36 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 63-68° Boiling Point: 327° Beilstein Reference: 111615 MDL No.: MFCD00038013

Formel: C₁₃H₂₆N₂
Siedepunkt: 327 °C
Schmelzpunkt: 63…68 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038013
CAS-Nummer: 16898-52-5
EINECS: 240-941-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR