Dichlor(diphenyl)methan 97%, Stäbe
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: α,α-Dichlordiphenylmethan, DDM, Diphenyldichlormethan, Dichlordiphenylmethan
L20445.14
L20445.14EA 59.9 EUR
L20445.14
Dichlor(diphenyl)methan 97%, Stäbe
Dichlor(diphenyl)methan
Purity: 97% CAS No.: 2051-90-3 Molecular Formula: (C6H5)2CCl2 Formula Weight: 237.13 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.605 Boiling Point: 180-181°/17mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000811
Formel: (C₆H₅)₂CCl₂
Molecular Weight: 237,13 g/mol
Siedepunkt: 180…181 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 148 °C
Dichte: 1,242
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000811
CAS-Nummer: 2051-90-3
EINECS: 218-134-5
UN: 3265
ADR: 8,II