VWR® ND9, Kurzgewindeflaschen
Lieferant: LA PHA PACK
11090500 11090519 11090520 11190932 11191205
548-3028EA 34.6 EUR
548-3028 548-3029 548-3030 548-3094 LAPH11191205
VWR® ND9, Kurzgewindeflaschen
Vials
Standard-Glas- oder Kunststoffflaschen für die GC und HPLC, Mikroeinsätze, Verschlüsse und Kits. Universell einsetzbar auf fast allen Autosamplern. Bevorzugte Flaschenvariante für Waters und Agilent.
  • Die weite Öffnung ermöglicht ein leichtes Füllen
  • Verschlüsse mit verschiedenen Septentypen können mit verschiedenfarbigen Kappen geliefert werden; blaue Kappen sind auch geschlossen erhältlich
  • Vorgestanzte Verschlüsse für HPLC-Nadeln, bei denen nur das Silikon geschlitzt ist, das PTFE jedoch intakt bleibt (keine Konzentrationsänderungen und keine Kontamination durch Extraktionen aus dem Silikon)
  • Synthetisches Septenmaterial aus rotem Kautschuk/PTFE, wird oft bei Agilent verwendet (weicheres Material mit geringerer Fragmentierung als bei Naturkautschuk/TEF)
Spezielle Schraubkappen mit Kurzgewinde für LC/MS- und GC/MS-Anwendungen: Einkomponenten-Verschluss, kein Ausbluten, völlig inert, dicht schließend, penetrierbar und chemikalienbeständig wie PTFE.
The use of HPLC and GC certified vial kits are an important way of reducing sources of error and ensuring that processes are reproducible.
Lieferumfang: Kits enthalten: 1,5 ml-Kurzgewindeflaschen (11,6×32 mm), blaue, rote oder transparente Kurzgewinde-Kappen aus PP mit 6 mm großem zentralem Loch und Septum.