VWR® ND18, Headspace-Feingewindeflaschen
Lieferant: LA PHA PACK
18091314
LAPH18091314EA 49 EUR
LAPH18091314
VWR® ND18, Headspace-Feingewindeflaschen
Vials
Flaschen, Verschlüsse, Septen und Kits.
  • Kein Risiko von fehlerhaft verschlossenen Flaschen, wie es beim Bördeln vorkommen kann
  • Leichter zu schließen und zu öffnen, vor allem, da magnetische Bördelkappen sehr schwer zu verbördeln sind
  • Dünnere Septen für eine geringere Partikelbildung und zum Schutz der Kanüle
  • Aufgrund der dünneren Septen universell für Headspace und für SPME verwendbar
  • Speziell vorgeschlitzte Septen (Silikonschicht ist geschlitzt, doch das PTFE bleibt intakt) für eine sichere Penetration der empfindlichen SPME-Phase fast ohne jegliche Fragmentation
Von CTC getestet und zugelassen für den Combi PAL (Gerstel, Atas, Varian, Agilent). Empfohlen von Agilent für die G1888A Sampler, von Shimadzu für AOC5000 und von PerkinElmer für die TurboMatrix Autosampler (sofern diese nach dem 1. September 2006 hergestellt wurden).
Lieferumfang: Die Kits enthalten 20-ml-Headspace-Feingewindeflaschen aus Klarglas (22,5×75,5 mm) sowie silberne, magnetische Schraubkappen mit 8-mm-Loch und Septum.