Prozessthermostate, Variocool
Lieferant: LAUDA
L000983 L000985 L000660 L000661 L000663 L000664 L000665 L000674 L000675 L000677 L000678 L000728 L000729 L000730 L000746 L000747 L000748 L000949 L000951 L000953 L000773
LAUDL000983EA 22130 EUR
LAUDL000983 LAUDL000985 LAUDL000660 LAUDL000661 LAUDL000663 LAUDL000664 LAUDL000665 LAUDL000674 LAUDL000675 LAUDL000677 LAUDL000678 LAUDL000728 LAUDL000729 LAUDL000730 LAUDL000746 LAUDL000747 LAUDL000748 LAUDL000949 LAUDL000951 LAUDL000953 LAUDL000773
Prozessthermostate, Variocool
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Die kompakten Variocool Umwälzkühler eignen sich ideal für anspruchsvolle Temperieraufgaben in Laboren, Kleinanlagen und der Produktion. Die Geräte verfügen über einen TFT-Farbbildschirm mit Folientastatur, eine USB-Schnittstelle und einen integrierten Alarm, die leicht zugänglich an der Vorderseite des Geräts angebracht sind. Sie sind außerdem mit einer elektronischen Füllstandsanzeige im Display und einem Alarm bei niedrigem Flüssigkeitsstand ausgestattet. Die Modelle sind luft- oder wassergekühlt und verfügen alle über feststellbare Rollen. Eine große Auswahl an werkseitig eingebauten Optionen und nachrüstbaren Schnittstellen bietet dem Anwender mehr Flexibilität und Kontrolle. Zu den Optionen gehören Hochleistungspumpen für höheren Versorgungsdruck, an die Kühlleistung angepasste Heizgeräte für schnelles Aufheizen, Durchflussregelung, Außenaufstellung, Einsatz mit deionisiertem Wasser und Geräuschreduzierung. Optionale Schnittstellen wie Analogmodul, RS232/485, Kontaktmodule, Profibus und PT100/LiBus-Module erleichtern die individuelle Anpassung des Geräts an Ihre Anwendung. Weitere Informationen zu den Optionen und Schnittstellen erhalten Sie bei Ihrem Avantor-Vertriebsbüro.
  • Arbeitstemperaturbereich von -20 °C bis +40 °C, kann 80 °C mit einem optionalen Thermostat auf +80 °C erhöht werden
  • Energieeffiziente Modelle mit guter Temperaturregelung für einen geringeren Energieverbrauch und erhöhte Kosteneinsparungen
  • Alle Modelle außer VC 600 haben einen einstellbaren Bypass und Manometer für den Anschluss an druckempfindliche Anwendungen
  • Größere Modelle haben ein Turm-Design und luftgekühlt Einheiten haben Mikrokanalkühler, um Platz zu sparen und die verwendete Kühlmittelmenge zu reduzieren
Max. Flussrate/max. Druck:
VC 600 - VC 2000 W: 28 L/min, 0,9 bar Druck
VC 3000 - VC 10000 W: 37 L/min, 3,2 bar Druck
VC 5000 (B)/(C) - VC 10000 W (B)/(C): 37 L/min, 4,8 bar Druck
VC 5000 (D) - VC 10000 W (D): 60 L/min, 5,0 bar Druck
VC 3000 - VC 10000 W: 37 l/min, 3,2 bar Druck
Standards: IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: IP 32
Bestellinformation:
Lieferumfang: Lieferung mit Schraubverschlüssen. Für positive Temperaturen wird Wasser empfohlen, für den Betrieb bei negativen Temperaturen kryo30-Flüssigkeit. Bitte beachten Sie, dass die Einheiten VC 5000, VC 5000 W, VC 7000, VC 7000 W, VC 10000 und VC 10000 W eine dreiphasige Stromversorgung benötigen.
Bitte beachten Kühlleistung bei 20; 0; −10 °C