Heating and cooling process thermostats, Integral T
Lieferant: LAUDA
L002663 L002664 L002665 L002666 L002667 L002668 L002669 L002670
LAUDL002663EA 0 EUR
LAUDL002663 LAUDL002664 LAUDL002665 LAUDL002666 LAUDL002667 LAUDL002668 LAUDL002669 LAUDL002670
Heating and cooling process thermostats, Integral T
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Prozess-Thermostat mit integriertem Kühlsystem für das dynamische Temperieren im externen Kreislauf.
  • Das PowerAdapt-System nutzt die maximal mögliche Wärmemenge, die das Stromversorgungssystem zulässt
  • Wassermangel und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm für den Einsatz mit brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten
  • Extrem leistungsstarke Druckpumpe
  • Integrierter Anschluss für externen PT100, zweiter externer PT100 über Schnittstellenmodul realisierbar
  • Störungsfernmeldung durch potentialfreien Kontakt
  • Aufrüstmöglichkeit auf bis zu
More Product Information