Heiz- und Kühlprozessthermostate, Integral XT
Lieferant: LAUDA
L002673 L002674 L002675 L002676 L002677 L002678 L002680 L002684 L002685 L002687 L002689 L002682 L002683 L002681
LAUDL002673EA 0 EUR
LAUDL002673 LAUDL002674 LAUDL002675 LAUDL002676 LAUDL002677 LAUDL002678 LAUDL002680 LAUDL002684 LAUDL002685 LAUDL002687 LAUDL002689 LAUDL002682 LAUDL002683 LAUDL002681
Heiz- und Kühlprozessthermostate, Integral XT
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Temperiersysteme
Prozess-Thermostate mit integriertem Kühlsystem für das dynamische Temperieren in externen Kreisläufen.
  • Farbiges TFT-Display für gleichzeitige Anzeige von Ist- und Sollwert sowie grafische Darstellung des Temperaturverlaufs
  • Klare Navigation im Textmenu, sechs wählbare Sprachen, DE, EN, FR, ES, IT und RU
  • Temperiermedienverwaltung flüssiger Stoffe mit hinterlegten Daten
  • Bedienung über Cursor- und Softkeytasten. Zusätzliche Tmax-Taste für Übertemperatur
  • SelfCheck Assistent für Systemdiagnose
  • Vollelektronischer stetiger Regler mit PID-Verhalten für interne und
More Product Information