Bidirektionale/lineare Schüttler, Varioshake Serie
Lieferant: LAUDA
L003058 L003062
LAUDL003058EA 1520 EUR
LAUDL003058 LAUDL003062
Bidirektionale/lineare Schüttler, Varioshake Serie
Schüttler Laborschüttler, reziprok
Schüttler mit bidirektionaler Bewegung, belastungsstark, geräuscharm in kompakter Ausführung.
  • Schüttelfrequenzanzeige und -einstellung digital über LC-Display, in Schritten von 1,0 min⁻¹, sanfter Anlauf
  • Anzeige der Soll- und Istwerte sowie der Schüttelfrequenz durch zwei LC-Displays
  • Anwenderfreundliche Mikroprozessortechnik
  • Folientastatur mit prägnanten Symbolen
  • Timer einstellbar von 1 Minute bis zu 99:59 Stunden oder Dauerbetrieb
  • Optionale RS232 Schnittstelle auf Anfrage
  • Plattform aus elektrolytisch verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Vier Haltestangen und Manschetten zur sicheren Befestigung von Zubehör
Kompakte, verschleißarme Mechanik mit Massenausgleich für sicheren Stand und Stabilität auf der Tischplatte. Konstante Drehzahl, unabhängig von der Belastung, daher hervorragend für den Dauereinsatz geeignet.
Außengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, eine Gummimatte sorgt für gute Haftung der Objekte auf der Schüttelplattform. Schüttler werden durch einen überlastgeschützten AC-Motor angetrieben.
Standards:
Bestellinformation: Lieferung ohne Zubehör, dieses muss separat bestellt werden.
Lieferumfang:
Bitte beachten