Temperierflüssigkeiten, Kryo 95
Lieferant: LAUDA
Offene Systeme sind atmosphärisch offen, als halboffene Systeme bezeichnet man offene Bäder mit Deckel. Das thermisch aktive Wärmeträgermedium in geschlossenen Kaltöl-Überlagerungskreisläufen hat keinen direkten Kontakt mit der Umgebungsluft.
- Siedepunkt: >190 °C
- Dichte: 855 kg / m³
- Als Lösungsmittel werden Benzin, Aceton, Alkohole verwendet
Empfohlener Temperaturbereich: –95 to +60 °C (offenes System) und –95 bis +160 °C (geschlossenes System).
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...