Dimethylsulfoxid-[D6]

Lieferant: LABC LABORTECHNIK

Synonyme: DMSO deuteriert, Methylsulfoxid deuteriert, DMSO-D6

110-0948470
LBCL110-0948470EA 0 EUR
LBCL110-0948470
Dimethylsulfoxid-[D6]
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Molecular Weight: 84,09 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 20,2 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR