Tetrahydrofuran stabilisiert

Lieferant: LABC LABORTECHNIK
Gefahr

Synonyme: Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Oxolan, THF

Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 250 ppm

4651010
LBCL4651010EA 0 EUR
LBCL4651010
Tetrahydrofuran stabilisiert
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108,5 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –21,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR