Ethylacetat-INFRASOLV Gehalt: >99,5% Abdampfrückstand:<20mg/l Farbzahl:< 10 Hazen 1 * 5 L
Lieferant: LABC LABORTECHNIK
Ethylacetat-INFRASOLV Gehalt: >99,5% Abdampfrückstand:<20mg/l Farbzahl:< 10 Hazen 1 * 5 L