Ethanol-[D6]

Lieferant: LABC LABORTECHNIK
Gefahr

Synonyme: Ethylalkohol-D6, Methylcarbinol-D6, Hydroxyethan-D6

C2D6O1
LBCLC2D6O1EA 0 EUR
LBCLC2D6O1
Ethanol-[D6]
Ethanol-[D6]
Formel: D₃CCD₂OD
Molecular Weight: 52,02 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –114,5 °C
Dichte: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 13 °C
MDL: MFCD00051020
CAS-Nummer: 1516-08-1
EINECS: 216-162-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR