Methanol-[D4]

Lieferant: LABC LABORTECHNIK
Gefahr

Synonyme: Holzalkohol-D4, Hydroxymethan-D4, Methylalkohol deuteriert, Methylalkohol-D4, Methyl-D3 Alkohol-D, Carbinol-D4

CD4O25
LBCLCD4O25EA 0 EUR
LBCLCD4O25
Methanol-[D4]
Methanol-[D4]
Formel: D₃COD
Molecular Weight: 36.01 g/mol
Siedepunkt: 65.3
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044637
CAS-Nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR