VT 1000 S Mikrotom mit vibrierendem Messer = = = = = = = = = = = = = = = = = = Vorkonfiguriertes Komplettsystem mit Saphirmesser und Lupe. + + + * vollautomatisches Mikrotom mit vibrierendem Messer zum Schneiden von unfixierten/fixierten Gewebeproben 1 * 1 ST
Lieferant: LEICA MICROSYSTEMS
VT 1000 S Mikrotom mit vibrierendem Messer = = = = = = = = = = = = = = = = = = Vorkonfiguriertes Komplettsystem mit Saphirmesser und Lupe. + + + * vollautomatisches Mikrotom mit vibrierendem Messer zum Schneiden von unfixierten/fixierten Gewebeproben 1 * 1 ST