Hartmetall-Einwegklingen TC-65 wurden speziell entwickelt für die Anforderungen in Labors, in den routinemäßig harte, abgestumpfte M aterialien geschnitten werden. Das einzigartige Feinkorn-Hartmetall garantiert Schnitte bis ca 1 µm. 1 * 5 ST
Lieferant: LEICA HISTOLOGY
Hartmetall-Einwegklingen TC-65 wurden speziell entwickelt für die Anforderungen in Labors, in den routinemäßig harte, abgestumpfte M aterialien geschnitten werden. Das einzigartige Feinkorn-Hartmetall garantiert Schnitte bis ca 1 µm. 1 * 5 ST