Leica Einbett-/Ausgießform aus dünnwandigem Edelstahl für schnelles Temperaturverhalten. Kein Vortemperieren der Formen erforderlich . Speziell abgestimmt auf das Leica-Kassettenprogramm, jedoch auch in Verbindung mit allen herkömmlichen Kassetten an 1 * 12 ST
Lieferant: LEICA HISTOLOGY
Leica Einbett-/Ausgießform aus dünnwandigem Edelstahl für schnelles Temperaturverhalten. Kein Vortemperieren der Formen erforderlich . Speziell abgestimmt auf das Leica-Kassettenprogramm, jedoch auch in Verbindung mit allen herkömmlichen Kassetten an 1 * 12 ST