Scanningtisch motorisiert für DM4 - DM6 in Kombination mit BF-Kondensor, 3-Platten-Tisch, Verfahrweg: 100x100mm, Spindelsteigung 2mm , Öffnung für Einsätze: 160x116 mm. Mit Halterung und Kondensatorhalter. HINWEIS: Nur kompatibel mit BF-Kondensator – 1 * 1 ST
Lieferant: LEICA MICROSYSTEMS
Scanningtisch motorisiert für DM4 - DM6 in Kombination mit BF-Kondensor, 3-Platten-Tisch, Verfahrweg: 100x100mm, Spindelsteigung 2mm , Öffnung für Einsätze: 160x116 mm. Mit Halterung und Kondensatorhalter. HINWEIS: Nur kompatibel mit BF-Kondensator – 1 * 1 ST