Obj. HI PLAN EPI 20x/0.40 POL Objektiv HI Plan EPI 20x/0.40 POL - Für qualitative und quantitative Polarisation - Freier Arbeitsabstand: 0.9 mm - Für Verwendung ohne Deckglas - Gewinde M25 1 * 1 ST
Lieferant: LEICA MICROSYSTEMS
Obj. HI PLAN EPI 20x/0.40 POL Objektiv HI Plan EPI 20x/0.40 POL - Für qualitative und quantitative Polarisation - Freier Arbeitsabstand: 0.9 mm - Für Verwendung ohne Deckglas - Gewinde M25 1 * 1 ST