Leica VISORIA B für Durchlicht und Fluoreszenz ist ein ergonomisches Mikroskop-System, das mit einer leistungsstarken Durchlicht-LE D-Beleuchtung und einer optionalen Vierkanal-Fluoreszenzbeleuchtung ausgestattet ist. VISORIA B bietet eine hervorrag 1 * 1 ST
Lieferant: LEICA MICROSYSTEMS
Leica VISORIA B für Durchlicht und Fluoreszenz ist ein ergonomisches Mikroskop-System, das mit einer leistungsstarken Durchlicht-LE D-Beleuchtung und einer optionalen Vierkanal-Fluoreszenzbeleuchtung ausgestattet ist. VISORIA B bietet eine hervorrag 1 * 1 ST