Bola-Propeller-Zusatzflgel, vierflglig, = 16mm A= 100mm, Flgelma 100-20-5 mm, inklusive Mutter und Klemmschraube zum Fixieren an der Rhrwellen 1 * 1 ST
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Bola-Propeller-Zusatzflgel, vierflglig, = 16mm A= 100mm, Flgelma 100-20-5 mm, inklusive Mutter und Klemmschraube zum Fixieren an der Rhrwellen 1 * 1 ST