Kühl- und Gefrierkombinationen, Comfort BioFresh, CBPesf Serie
Lieferant: Liebherr
CBPESF3613 CBPESF4033
LIEBCBPESF3613EA 0 EUR
LIEBCBPESF3613 LIEBCBPESF4033
Kühl- und Gefrierkombinationen, Comfort BioFresh, CBPesf Serie
Kühlschränke
Diese NoFrost Biofresh Kühl-Gefrierkombinationen bieten Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz und mehr Innenraumkapazität zur Lagerung von Lebensmitteln.
  • Leiser Betrieb, benutzerfreundlich und ein außergewöhnliches Design
  • Comfort GlassLine Türfächer mit Flaschenhalter
  • MagicEye hinter der Tür, mit elektronischer Steuerung und Temperaturanzeige per LED
  • Sehr leistungsstarkes Kühlsystem
  • LED-Innenbeleuchtung oben
  • Stangengriffe mit Öffnungsmechanismus und wechselbarer Türanschlag.
Diese Gefrierschränke verfügen über eine Edelstahltür mit SmartSteel und einen Türgriff aus Aluminium mit integriertem Öffnungsmechanismus. Das NoFrost-System bietet ein schnelles, durch einen Lüfter unterstütztes, sicheres und langfristiges Einfrieren und Lagern von Lebensmitteln. Durch die SmartFrost-Technologie wird die Eisbildung größtenteils reduziert. Abtauen wird dadurch weitestgehend vermieden. Die Innenwände des Gefrierfachs sind glatt und leicht zu reinigen. Gefrierschubladen und Glaseinlegeböden aus Sicherheitsglas lassen sich leicht entnehmen. Die auf Teleskopschienen gelagerten BioFresh-Safes lassen sich leicht herausziehen und bei einem Öffnungswinkel der Tür von 90° einfach entnehmen.
Eine genaue und unabhängige Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum wird durch DuoCooling ermöglicht: zwei getrennt regelbare Kühlkreisläufe. Zwischen Kühl- und Gefrierfach findet kein Luftaustausch statt. So können keine Gerüche übertragen werden und die eingelagerten Lebensmittel trocknen nicht aus.
In den BioFresh-Fächern behalten Lebensmittel ihre gesunden Vitamine, ihr Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als in einem herkömmlichen Kühlfach. Durch seine fortschrittliche Technologie wird die Temperatur gleichmäßig nur leicht über 0 °C gehalten.