Kühl-/Gefrierkombination, NoFrost (Gefrierschrank im unteren Bereich)
Lieferant: Liebherr
CNES3556 CNES4023 CNES4056 CNP3913 CNP4013 CNP3513 CNPESF3513 CNPESF3913
LIEBCNES3556EA 0 EUR
LIEBCNES3556 LIEBCNES4023 LIEBCNES4056 LIEBCNP3913 LIEBCNP4013 LIEBCNP3513 LIEBCNPESF3513 LIEBCNPESF3913
Kühl-/Gefrierkombination, NoFrost (Gefrierschrank im unteren Bereich)
Kühlschränke
NoFrost Kühl-/Gefrierkombinationen bieten ein schnelles, durch einen Lüfter unterstütztes, sicheres und langfristiges Einfrieren und Lagern von Lebensmitteln.
  • SwingLine Design mit akustischem Türalarm
  • Optischer und akustischer Warnsignale bei Störungen
  • Varioboxen kann man anderweitig plazieren oder komplett entfernen
  • FrostSafe-System mit komplett geschlossenen, transparenten Einschüben
Slimline Türgriff mit eingebautem Öffnungsmechanismus, bündig mit Wand und vorderer Belüftung,
kann in eine Küchenfront integriert werden, Nivellierfüße vorne, Transportrollen und -griffe an der Rückseite.
Die transparenten Gemüsefächer passen sich unauffällig dem Innenraum an und bieten eine klare Sicht auf die gelagerten Lebensmittel. Die hochwertige Innenbeleuchtung mit satinierter Glasabdeckung bietet eine angenehm helle Beleuchtung die den kompletten Innenraum mit einer hohen Lichtintensität ausstrahlt.