Kühl- und Gefrierkombinationen, Comfort, Gefrierfach oben, CT Serie
Lieferant: Liebherr
CT2051 CT2441 CT2841
LIEBCT2051EA 0 EUR
LIEBCT2051 LIEBCT2441 LIEBCT2841
Kühl- und Gefrierkombinationen, Comfort, Gefrierfach oben, CT Serie
Kühlschränke
Die SmartFrost-Technologie in diesen Kühl- und Gefrierkombinationen friert Lebensmittel schneller ein und reduziert die Eisbildung, wodurch das Auftauen einfacher und schneller vonstattengeht. Ein abgedichteter Verdampfer im Gefrierfach sorgt für eine gleichmäßige Kühlung und trägt zur Stromeinsparung bei.
  • Einfaches Auftauen und ein leicht zu reinigender Innenraum mit glatten Flächen
  • SwingLine Design und wechselbare Türanschläge
  • Transparente Container für Obst und Gemüse
  • Automatischer SuperFrost-Modus
Leistungsstarkes Power-Kühlsystem sorgt für schnelles Abkühlen frischer Produkte und die Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Temperatur in der Kühlkammer. Der eingebaute Kontaktschalter sorgt beim Öffnen der Kühlschranktür dafür, dass der Lüfter automatisch abgeschaltet wird.