, Kühl-/Gefrierkombination, NoFrost (Gefrierschrank im unteren Bereich)
Lieferant: Liebherr
CUN3123 CUN3033 CUN3933 CUNESF3933 CUN4033
LIEBCUN3123EA 0 EUR
LIEBCUN3123 LIEBCUN3033 LIEBCUN3933 LIEBCUNESF3933 LIEBCUN4033
, Kühl-/Gefrierkombination, NoFrost (Gefrierschrank im unteren Bereich)
Kühlschränke
Die NoFrost Comfort Gefrieroption von Liebherr bietet eine kompetente Kühltechnologie für eine lang anhaltende Frische. Da der Gefrierschrank immer eisfrei ist, bildet sich auch auf den Lebensmitteln kein Frost.
  • Die automatische SuperFrost-Funktion erleichtert das Einfrieren und spart Energie
  • Reduziert die Temperatur schnell auf −32 °C
  • Flaschen können in einem kompakten Bereich gelagert werden
  • Dank FrostSafe sind die extra hohen und entnehmbaren Einschübe rundherum abgedichtet
  • Alle Kühl- und Gefrierschränke haben ein elegantes Reliefdesign an den Seitenkanten
Der akustische Türalarm zum Schutz der Lebensmittel löst aus, wenn die Tür länger als 60 Sekunden geöffnet bleibt. Transparente Gemüsebehälter bieten viel Platz und sind leicht zu reinigen.
VarioSpace - das praktische System für zusätzlichen Lagerplatz. So kann schnell mehr Platz selbst für große, gefrorene Lebensmittel geschaffen werden.