Scientific Line, NoFrost Untertisch-Gefriergerät, 3 Gefrierschubladen, integrierte Vernetzungslösung: WLAN/LAN, Temperaturstabilität : +/-5°C, Temperaturbereich:-9/-35°C, Brutto-/Nettovolumen (L): 103/59, Abmessungen in mm (B/T/H): 597 / 605 / 819 1 * 1 ST
Lieferant: Liebherr
Scientific Line, NoFrost Untertisch-Gefriergerät, 3 Gefrierschubladen, integrierte Vernetzungslösung: WLAN/LAN, Temperaturstabilität : +/-5°C, Temperaturbereich:-9/-35°C, Brutto-/Nettovolumen (L): 103/59, Abmessungen in mm (B/T/H): 597 / 605 / 819 1 * 1 ST
Neuer Artikel bei VWR!