Explosionsgeschützter Kühlschrank mit ATEX-Zertifizierung, SRFfg
Lieferant: Liebherr
SRFFG5501 SRFFG3501 SRFFG4001
LIEBSRFFG5501EA 2829 EUR
LIEBSRFFG5501 471-1340 LIEBSRFFG4001
Explosionsgeschützter Kühlschrank mit ATEX-Zertifizierung, SRFfg
Kühlschränke
Die Kühlschränke haben einen explosionsgeschütztem Innenraum und verfügen über robuste Glasböden, die sich leicht reinigen und bei einer Türöffnung von ca. 90° einfach entnehmen lassen. Super effizient, nutzt das Einsparpotenzial jeder Komponente.
  • Alarmrelais, Alarmtestfunktion und benutzerdefinierte Alarmeinstellungen möglich
  • Min./Max. Temperaturprotokoll, selbstschließende Tür bei <90° und mechanische Verriegelung vorhanden
  • Optional nachrüstbares LAN/WLAN, lokale API (optional via SmartModule)
  • SmartModule nachrüstbar
  • Antimikrobieller Griff mit