Gefrierschrank, UIG 1313 Comfort
Lieferant: Liebherr
UIG1313
LIEBUIG1313EA 0 EUR
LIEBUIG1313
Gefrierschrank, UIG 1313 Comfort
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Gefrierschrank kann unter einer Arbeitsplatte installiert werden.
  • Dank FrostSafe sind die extra hohen und entnehmbaren Einschübe rundherum abgedichtet
  • VarioSpace - das praktische System für zusätzlichen Lagerplatz. So kann mehr Platz selbst für große, gefrorene Nahrungsmittel geschaffen werden.
  • Wechselbare Scharniere erlauben die optimale Verwendung des Gerätes wo immer es installiert wird.
  • VarioSockel erlaubt bei den Küchengeräten das Anpassen der Höhe und Tiefe.
Die automatische SuperFrost-Funktion erleichtert das Einfrieren und spart Energie Er reduziert die Temperatur schnell auf -32 °C. Es entsteht dadurch die nötige kalte Luft, um Vitamine zu erhalten. Sobald die Nahrung komplett eingefroren ist, schaltet die automatische SuperFrost Funktion nach maximal 65 Stunden zurück in den normalen Modus und hilft daher auch beim Stromsparen.