Entwicklung des Froschembryos - 10 Präparate. 1. Frosch, Morula-Stadium, quer: Blastomeren 2. Blastula-Stadium, längs: Blastocoel, M ikro- und Makromeren 3. Gastrula-Stadium, sagittal: Keimblätter, Urmundlippen, Dotterpfropf 4. Neurula-Stadium, quer: 1 * 10 ST
Lieferant: LIEDER JOHANNES