Edelstahl-Analysensiebe 200 x 50 mm, Maschenweite: 1000 ym bespannt mit Nylonsiebgewebe, Weich-PVC-Verschweißung mit Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204 1 * 1 ST
Lieferant: LINKER INDUSTRIE TECHN
Edelstahl-Analysensiebe 200 x 50 mm, Maschenweite: 1000 ym bespannt mit Nylonsiebgewebe, Weich-PVC-Verschweißung mit Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204 1 * 1 ST