SiLibeads® GLASKUGELN TYP M, BOROSILIKAT 3.3 GLAS, POLIERTE OBERFLÄCHE, Ø 4 MM 1 * 500 g
Lieferant: SIGMUND LINDNER
SiLibeads® GLASKUGELN TYP M, BOROSILIKAT 3.3 GLAS, POLIERTE OBERFLÄCHE, Ø 4 MM 1 * 500 g