Glaskugeln, SiLibeads®
Lieferant: SIGMUND LINDNER
7503-20KG
LINR7503-20KGEA 22.6 EUR
LINR7503-20KG
Glaskugeln, SiLibeads®
Kugeln Glaskugeln
Aluminium-Borosilikatglas.
SiLibeads® Type SL Glaskugeln eignen sich bestens als Mahlkugeln in Kugelmühlen horizontaler und vertikaler Bauart.