Natriumdesoxycholat

Lieferant: LIOFILCHEM

612401
LIOF612401EA 0 EUR
LIOF612401
Natriumdesoxycholat
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie

Natriumdesoxycholat ist das Natriumsalz der Desoxycholsäure, einer hochgereinigten Gallensäure, und hemmt grampositive Kokken und sporenbildende Organismen. Nährmedien, die Natriumdesoxycholat enthalten, werden zur Zählung von Coliformen aus Milch, Wasser, Abwasser usw. und zur Isolierung von Darmpathogenen verwendet.


  • Dehydriertes Pulver
  • Wasserlöslich
  • Aussehen: frei fließend, homogen
  • Farbe: weiß
  • pH-Wert bei 5% Konzentration: 8,5
  • Verlust beim Trocknen: 2,3%


Natriumdesoxycholat kann als Bestandteil von dehydrierten Kulturmedien verwendet werden und muss in destilliertem oder deionisiertem Wasser aufgelöst und durch Autoklavieren sterilisiert werden.

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR