Water Detect Enterococci, Schnelltest für Enterokokken in Wasser
Lieferant: LIOFILCHEM
630603
LIOF630603EA 90.4 EUR
LIOF630603
Water Detect Enterococci, Schnelltest für Enterokokken in Wasser
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Selektive Anreicherungsbrühe zur mutmaßlichen Identifizierung von Enterokokken bei der mikrobiologischen Überwachung der Wasserqualität.
  • Einfach zu bedienen: Übertragen Sie den Inhalt eines Röhrchens Water Detect Enterococci in eine Flasche mit 100 ml der Probe, schütteln Sie sie und inkubieren Sie diese.
  • Schnelle Resultate: Inkubieren Sie sie 18 bis 24 Stunden lang bei 35 ±2 °C. Das Vorhandensein von Enterococcus spp. wird durch eine Schwärzung des Mediums angezeigt.
  • Aufbewahrung: Raumtemperatur (10 bis 30 °C)
  • Haltbarkeit: 2 Jahre
Enterokokken sind ein bakteriologischer Indikator für fäkale Verunreinigungen im Wasser. Sie können in ein Wasserüberwachungsprogramm aufgenommen werden, um die Qualität von Freizeit- und Trinkwasser hinsichtlich potenzieller Risiken für die menschliche Gesundheit durch fäkale Krankheitserreger zu bewerten. Water Detect Enterococci ermöglicht die Identifizierung von Enterococcus Arten auf der Grundlage der Esculinhydrolyse.