EnteroPluri-Test
Lieferant: LIOFILCHEM
71618 80252 71640 80257 78619 78618 80281 71709 72560 71708 78620 78621 87002
LIOF71618EA 204 EUR
LIOF71618 LIOF80252 LIOF71640 LIOF80257 LIOF78619 LIOF78618 LIOF80281 LIOF71709 LIOF72560 LIOF71708 LIOF78620 LIOF78621 LIOF87002
EnteroPluri-Test
Mikrobiologische Testsysteme Enzymatische Tests
Der EnteroPluri-Test ist ein 12-Sektoren-System mit speziellen Kulturmedien, das die Identifizierung von Enterobacteriaceae und anderen gramnegativen, oxidasenegativen Bakterien ermöglicht. Das System ermöglicht die gleichzeitige Beimpfung aller in den Sektoren vorhandenen Medien und die Durchführung von 15 biochemischen Reaktionen. Die Identifizierung des Mikroorganismus erfolgt anhand der Farbänderung der verschiedenen Kulturmedien nach 18 bis 24 Stunden Inkubation bei 36 ±1 °C und einer Codenummer, die aus der Auswertung der biochemischen Reaktion gewonnen wird. Oxidase, Kovacs Reagenz Indol (z. B. 1.00181.0002, 1.09293.0100, 1.11350.0001) und Codebuch sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Die Identifizierung basiert auf biochemischen Untersuchungen auf Spezialmedien
  • Die Kombination der positiven und negativen Reaktion erlaubt die Bildung eines numerischen Codes, der mit Hilfe des Codehefts die untersuchten Bakterien identifizieren kann