Legionella AB Supplement
Lieferant: LIOFILCHEM
81099
LIOF81099EA
0
EUR
LIOF81099
Legionella AB Supplement
Medien für die Mikrobiologie
Additive und Supplemente für die Mikrobiologie
Legionella AB Supplement ist ein lyophilisiertes selektives Supplement, das in Kombination mit Legionella-Wachstumssupplement zur Herstellung der Legionella-BCYE-Agarbasis verwendet wird. Das vollständige Medium wird zur Erkennung und Zählung von Legionella spp. aus klinischen Proben und Umweltquellen, einschließlich aller Arten von Wasserproben, verwendet.
Standards: ISO 11731.
Lieferumfang: Jedes Kit enthält zehn Fläschchen mit gefriergetrocknetem Legionella AB Supplement und ein Anleitungsblatt.