LiChrosorb® RP-8, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
LIRP8-10-250AEA 961 EUR
LIRP8-10-250A LIRP8-5-125A LIRP8-5-150A LIRP8-5-250A LIRP8-10-250AF LIRP8-5-10C5 LIRP8-10-200A
LiChrosorb® RP-8, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Diese Säulen mit hochreiner, basenaktivierter, poröser Silica sind ideal für die Trennung basischer Moleküle.
  • Unregelmäßige poröse Silica
  • Hohe Effizienz und komplementäre Phasenselektivität