LICHROSPHER DIOL-5, 250 X 21.2 MM 1 * 1 ST
Lieferant: Avantor
Säulentyp: HPLC-Säule, Avantor® Hichrom LiChrospher®, 100Diol, Edelstahl, Ø int.: 21,20 mm, Länge: 250 mm, Porengröße: 100 Å, Partikelgröße: 5 µm