LiChrospher® RP-18E, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
LISPRP18E-5-250AEA 879 EUR
LISPRP18E-5-250A LISPRP18E5250F LISPRP18E-5-10C5 LISPRP18E-5-125A LISPRP18E5125F LISPRP18E-5-150A LISPRP18E5150M LISPRP18E5150S LISPRP18E-5-50AF LISPRP18E5200A LISPRP18E10250 SPRP18E510C5SK LISPRP18E5250P
LiChrospher® RP-18E, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Diese LiChrospher®-Säulen bestehen aus Silica und sind sowohl mit endcapped als auch mit nicht endcapped C18-Phasen erhältlich. Diese Funktion verbessert die Selektivitätsoptionen für die Chromatographie.
  • Sphärisches poröse Silica
  • Hocheffizient gepackte Säulen