Monoparameter-Photometer, Lovibond® MD 100
Lieferant: Lovibond
276010
276000
276030
276035
276110
276160
276040
276005
276050
276060
276080
276090
276100
276170
276190
276200
276116
276020
276025
276120
276210
276205
705-0964EA
516.1
EUR
705-0964
LOVI276000
LOVI276030
LOVI276035
LOVI276110
LOVI276160
LOVI276040
LOVI276005
LOVI276050
LOVI276060
LOVI276080
LOVI276090
LOVI276100
LOVI276170
LOVI276190
LOVI276200
LOVI276116
LOVI276020
LOVI276025
LOVI276120
LOVI276210
LOVI276205
Monoparameter-Photometer, Lovibond® MD 100
Umwelt-Prüfkits
Die Photometer der MD 100 Reihe sind tragbare Handmessgeräte mit einfacher Tastenanordnung, einem robusten, wasserdichten Design und einem großen hintergrundbeleuchteten Display, die sich ideal für Anwendungen im Labor oder für Tests vor Ort eignen.
- Genaue (3% FS), reproduzierbare Messergebnisse unter Einsatz von hochwertigen Interferenzfiltern mit langlebigen LEDs
- Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
- Echtzeituhr und Datum
- Optionale Infrarot-Schnittstelle für die Übertragung von Messdaten auf einen PC oder Drucker
Lieferumfang: Das Gerät wird mit Tragekoffer, 4× AAA-Batterien, 3× Glas-Rundküvetten mit Deckeln, geeigneten Reagenzien und Bedienungsanleitung geliefert.