Monoparameter-Photometer, Lovibond® MD 100
Lieferant: Lovibond
276010 276000 276030 276035 276110 276160 276040 276005 276050 276060 276080 276090 276100 276170 276190 276200 276116 276020 276025 276120 276210 276205
705-0964EA 516.1 EUR
705-0964 LOVI276000 LOVI276030 LOVI276035 LOVI276110 LOVI276160 LOVI276040 LOVI276005 LOVI276050 LOVI276060 LOVI276080 LOVI276090 LOVI276100 LOVI276170 LOVI276190 LOVI276200 LOVI276116 LOVI276020 LOVI276025 LOVI276120 LOVI276210 LOVI276205
Monoparameter-Photometer, Lovibond® MD 100
Umwelt-Prüfkits
Die Photometer der MD 100 Reihe sind tragbare Handmessgeräte mit einfacher Tastenanordnung, einem robusten, wasserdichten Design und einem großen hintergrundbeleuchteten Display, die sich ideal für Anwendungen im Labor oder für Tests vor Ort eignen.
  • Genaue (3% FS), reproduzierbare Messergebnisse unter Einsatz von hochwertigen Interferenzfiltern mit langlebigen LEDs
  • Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
  • Echtzeituhr und Datum
  • Optionale Infrarot-Schnittstelle für die Übertragung von Messdaten auf einen PC oder Drucker
Lieferumfang: Das Gerät wird mit Tragekoffer, 4× AAA-Batterien, 3× Glas-Rundküvetten mit Deckeln, geeigneten Reagenzien und Bedienungsanleitung geliefert.