Methylorange-Lösung 0,1%
Lieferant: Lovibond
Synonyme:
Goldorange, Helianthin, Natrium-4-(4-dimethylaminophenylazo)benzolsulfonat, Orange III, 4-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzolsulfonsäure Natriumsalz, (4-(Dimethylamino)azobenzol-4'-sulfonsäure Natriumsalz
419436
LOVI419436EA
15
EUR
LOVI419436
Methylorange-Lösung 0,1%
Methylorange
Formel:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Molecular Weight: 327,34 g/mol |
MDL:
MFCD00007502 CAS-Nummer: 547-58-0 |