Methylrot in wässriger Lösung

Lieferant: Lovibond

451630 451631
LOVI451630EA 18.1 EUR
LOVI451630 LOVI451631
Methylrot in wässriger Lösung
Methylrot
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
MDL: MFCD00002425
CAS-Nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR