Neßler-Reagenz
Lieferant: Lovibond
|
Gefahr
|
Synonyme:
Potassium mercuric Iodide, Potassium tetraiodomercurate, Nota 1, Mercury (II) potassium iodide, Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
465200
465201
LOVI465200EA
23.1
EUR
LOVI465200
LOVI465201
Neßler-Reagenz
Neßler-Reagenz
Siedepunkt:
∼100 °C (1013 hPa) Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00049656 CAS-Nummer: 7783-33-7 UN: 2922 ADR: 8,II |