L(+)-Kaliumnatriumtartrat
Lieferant: Lovibond
Synonyme: (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Kaliumnatriumsalz, L(+)-Threarsäure Kaliumnatriumsalz, Kaliumnatrium-L(+)-tartrat, L(+)-Weinsäure Kaliumnatriumsalz, (+)-Kaliumnatrium-L-tartrat, (R,R)-(+)-Kaliumnatriumtartrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure Kaliumnatriumsalz, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure Kaliumnatriumsalz, (R,R)-(+)-Weinsäure Kaliumnatriumsalz
466101
LOVI466101EA 33.4 EUR
LOVI466101
L(+)-Kaliumnatriumtartrat
L(+)-Kaliumnatriumtartrat
Formel: C₄H₄KNaO₆
Molecular Weight: 210,16 g/mol
Schmelzpunkt: 90…100 °C
Dichte: 1,79 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00065391
CAS-Nummer: 304-59-6
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 12,07840