Nitrit VHR L, 500 ml
Lieferant: Lovibond
471170
LOVI471170EA 20.6 EUR
LOVI471170
Nitrit VHR L, 500 ml
Umwelt-Prüfkits
Mit diesem flüssigen Reagenz können Sie den Nitritgehalt in geschlossenen Kühlsystemen ganz einfach überwachen. Die ordnungsgemäße Kontrolle des Nitritgehalts verhindert Korrosion der Rohrleitungen. Dieser einfach anzuwendende kolorimetrische Test kann hohe Nitritwerte (bis zu 2.500 mg/L) überwachen, ohne dass die Proben verdünnt werden müssen.
Im Gegensatz zu ähnlichen kolorimetrischen Tests auf dem Markt bietet dieser Test den gesamten Testbereich, den industrielle Wasseraufbereiter benötigen, und vermeidet die Freisetzung potenziell schädlicher Stickoxide während des Tests.